Learn More
BRAND™ Entonnoirs en polypropylène à intérieur lisse
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
50mm
75 mm
100mm
120 mm
150mm
Hauteur (métrique):
Goulot de 43 mm
Tige de 55 mm
Tige de 77 mm
Tige de 90 mm
Tige de 95 mm
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Se vend en différentes quantités
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 150mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 17mm |
| Matériau | PP |
| Hauteur (métrique) | Tige de 95 mm |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Longueur (métrique) du tube | 95mm |
| Quantité | 12/boîte |
| Type de produit | Entonnoir de remplissage |