Learn More
Fisherbrand™ Plaques en verre ordinaires avec espaceurs liés
Code produit. 11897643 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Comprend:
Espaceurs liés de 0,5 mm
Espaceurs liés de 0,75 mm
Espaceurs liés de 1,5 mm
Espaceurs liés de 2,0 mm
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 11897643
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoire à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse verticale OmniPAGE mini.
  • Accessoire à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse verticale OmniPage Mini
Spécification
Type Plaque en verre uni
Dimensions du gel 100 x 100 mm
Comprend Espaceurs liés de 2,0 mm