Learn More
Fisherbrand™ Plaques en verre ordinaires avec espaceurs liés
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Comprend:
Espaceurs liés de 0,5 mm
Espaceurs liés de 0,75 mm
Espaceurs liés de 1,5 mm
Espaceurs liés de 2,0 mm
Conditionnement:
2 pièces
Spécification
Spécification
| Type | Plaque en verre uni |
| Dimensions du gel | 100 x 100 mm |
| Comprend | Espaceurs liés de 0,5 mm |