Learn More
Fisherbrand™ Plaques en verre ordinaires
Accessoire pour systèmes d’électrophorèse verticale Fisherbrand.
19.90€ - 24.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système d’électrophorèse sur gel verticale |
---|---|
Type | Plaque en verre uni |
Dimensions du gel | 10 x 10 cm |
Quantité | 2/boîte |
Code produit | Marque | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11877643
|
Fisherbrand™
|
Espaceurs liés de 1 mm |
24.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11847643
|
Fisherbrand™
|
2 mm |
19.90€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Accessoire pour systèmes d’électrophorèse verticale Fisherbrand
Spécification
Système d’électrophorèse sur gel verticale | |
Plaque en verre uni | |
10 x 10 cm | |
2/boîte |