Learn More
pJTI™ R4 EXP CMV-TO EmGFP pA Vector
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Description
Le vecteur pJTI™ R4 Exp CMV-TO EmGFP pA est un vecteur de contrôle positif pour l’évaluation de l’efficacité du reciblage lors du reciblage d’une lignée cellulaire parentale Jump-In™ T-REx™. Lorsqu’il est co-transfecté avec le vecteur d’intégrase (vecteur pJTI™ R4 Int inclus dans les kits parentaux Jump-In™) et après le choix de l’antibiotiques, l’EmGFP peut être exprimée de manière inductible avec la doxycycline et les cellules reciblées avec succès deviendront vert fluorescent.
Assurez le succès de vos réactions de reciblage Jump-In™ T-REx™
Le reciblage réussi des lignées cellulaires parentales Jump-In™ T-REx™ comme le kit Jump-In™ T-REx™ HEK293 dépend de divers facteurs, tels que :
Efficacité de la transfection
Confluence cellulaire
Conditions de sélection des antibiotiques
Qualité et la concentration de l’ADN
Reciblage du rapport intégrase-vecteur
Nous vous recommandons fortement d’inclure une réaction de reciblage de contrôle positif lors de l’utilisation du vecteur pJTI™ R4 Exp CMV-TO EmGFP pA dans votre expérience Jump-In™ avec des contrôles négatifs (pas d’ADN plasmidique, pas de vecteur d’intégrase) afin de visualiser facilement les résultats et d’optimiser les conditions de reciblage.
Assurez le succès de vos réactions de reciblage Jump-In™ T-REx™
Le reciblage réussi des lignées cellulaires parentales Jump-In™ T-REx™ comme le kit Jump-In™ T-REx™ HEK293 dépend de divers facteurs, tels que :
Nous vous recommandons fortement d’inclure une réaction de reciblage de contrôle positif lors de l’utilisation du vecteur pJTI™ R4 Exp CMV-TO EmGFP pA dans votre expérience Jump-In™ avec des contrôles négatifs (pas d’ADN plasmidique, pas de vecteur d’intégrase) afin de visualiser facilement les résultats et d’optimiser les conditions de reciblage.
Spécification
Spécification
| Système constitutif ou inductible | Inductible |
| Type de livraison | Transfection |
| Agent d’induction | Tétracycline |
| Accélérateur | CMV / TO |
| Type de produit | Vecteur d’expression de cellules de mammifères |
| Gène rapporteur | GFP (EmGFP) |
| Agent de sélection (eucaryotique) | Geneticin™ (G-418) |
| Contenu et stockage | Vecteur pJTI™ R4 EXP CMV-TO EmGFP pA (100 µg), stocker à -20°C. |
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | Ampicilline (AmpR) |
| Marqueur de protéine | GFP (EmGFP) |
| Afficher plus |