Learn More
pJTI™ R4 CMV-TO MCS pA Vector
Vecteur pJTI™ R4 CMV-TO MCS pA
Marque: Invitrogen A15004
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le vecteur pJTI™ R4 CMV-TO MCS pA est conçu pour l’expression de votre gène d’intérêt sous le contrôle du promoteur CMV inductible par tet après le clonage d’enzymes de restriction et le reciblage dans le site génomique R4 d’une lignée cellulaire parentale Jump-In™.Ce vecteur peut être utilisé pour l’expression inductible ou constitutive de votre gène d’intérêt, selon la lignée cellulaire parentale Jump-In™ que vous utilisez. Lorsque ce vecteur est reciblé dans une lignée cellulaire parentale Jump-In™ T-REx™, l’expression génétique est contrôlée par l’opéron tet et peut être induite par l’ajout de doxycycline au milieu de croissance. Lorsqu’il est utilisé avec une lignée cellulaire parentale Jump-In™, telle que la lignée cellulaire Jump-In™ GripTite™ HEK293, l’expression constitutive est obtenue après le reciblage. Les sites R4 des lignées cellulaires parentales Jump-In™ ont pour résultat une efficacité de reciblage élevée, nécessitant moins d’efforts et moins de temps que les méthodes traditionnelles d’ingénierie cellulaire. Le reciblage des lignées cellulaires parentales Jump-In™ entraîne la création d’un pool isogénique suffisant pour les expériences cellulaires sans besoin de sélection clonale. Alternativement, l’efficacité de reciblage élevée permet de sélectionner facilement un clone stable positif pour exprimer votre gène d’intérêt.
Spécification
Inductible | |
Tétracycline | |
Vecteur d’expression de cellules de mammifères | |
Vecteur pJTI™ R4 CMV-TO MCS pA (100 µg), stocker à -20°C. | |
Non étiqueté | |
Vecteurs Jump-In | |
Développement de lignées cellulaires stables, intégration ciblée, expression régulée |
Transfection | |
CMV / TO | |
Geneticin™ (G-418) | |
Ampicilline (AmpR) | |
Enzyme de restriction / MCS | |
Jump-In™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.