Learn More
PITX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PITX1 |
---|---|
Concentration | 0.38 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16807553
|
Proteintech
10873-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16897543
|
Proteintech
10873-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
PITX1 is a member of the RIEG/PITX homeobox family, which is in the bicoid class of homeodomain proteins. Members of this family are involved in organ development and left-right asymmetry. This protein acts as a transcriptional regulator involved in basal and hormone-regulated activity of prolactin.Spécification
PITX1 | |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P70314, P78337 | |
18740, 5307 | |
PITX1 Fusion Protein Ag1303 | |
Primary | |
-20°C | |
PITX1 |
0.38 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
BFT, Homeobox protein PITX1, paired like homeodomain 1, Pituitary homeobox 1, PITX1, POTX, PTX1 | |
Pitx1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |