Learn More
Hirschmann™ Poire pour pipette standard Pipetus™
Meilleures conditions pour travailler dans des environnements potentiellement explosifs, réactifs toxiques ou en salle blanche grâce à la séparation de la pompe électrique et de l’unité portative. Remplisseur de pipettes standard Hirschmann Instruments™ Pipetus™ pipetage précis avec ses fins robinets de distribution avec goupilles en céramique. Soupape de sécurité empêche la pénétration de liquide à l’intérieur de l’unité.
362.00€ - 424.00€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
Modèle | Étalon |
Porosité | 0.2um |
Type | Poire pour pipette |
À utiliser avec (application) | Pipetage précis |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10758941
|
Hirschmann™
9903000 |
Support de pipettes avec vanne de sécurité et filtre |
362.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10203091
|
Hirschmann™
9904000 |
Filtre sur la pompe, support de pipette avec vanne de sécurité et filtre |
424.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Offre les meilleures conditions pour travailler dans des environnements potentiellement explosifs, avec des réactifs toxiques ou en salle blanche grâce à la séparation de la pompe électrique et de l’unité portative.D’autres caractéristiques de ce produit sophistiqué garantissent précision, fiabilité et durée de vie prolongée.Pipetage extrêmement précis rendu possible par les fins robinets de distribution avec goupilles en céramique.Une soupape de sécurité empêche la pénétration de liquide à l’intérieur de l’unité.Le filtre à membrane standard en PTFE, fourni avec une taille de pores de 0,2 μm, assure une protection fiable contre le remplissage excessif.La forme ergonomique sophistiquée du Pipetus™ standard contribue aux travaux sans fatigue.- Pipetage extrêmement précis rendu possible par les fins robinets de distribution avec goupilles en céramique.
- Le siège de toutes les pipettes est parfaitement étanche grâce à un adaptateur en silicone
- Unité manuelle extrêmement légère avec pompe externe
- Filtre à membrane en PTFE hydrophobe avec une taille des pores de 0,2 μm
- Pour les pipettes de mesure, volumétriques et Pasteur de 0,1 à 200 ml
Spécification
PTFE | |
0.2um | |
Pipetage précis | |
0,1 à 200 ml | |
Composant portatif :130 g, pompe, 290 g |
Étalon | |
Poire pour pipette | |
Pipettes de mesure, volumétriques et Pasteur | |
Euro | |
230 V |