Learn More
Hirschmann™ Poire pour pipette Junior Pipetus™
Click to view available options
:
Plage fonctionnelle : 0,5 à 25 ml ou 0,1 à 200 ml ; comprend le porte-pipettes et le filtre
Description
Se distingue comme une poire pour pipette manuelle par la qualité supérieure de ses détails et sa forme ergonomique. Active l’aspiration définie du milieu de pipetage. Une seule pression sur le bouton de la pompe aspire environ 2 ml dans chaque cas. Appuyez sur le bouton plusieurs fois pour multiplier ce volume. Le filtre à membrane en PTFE hydrophobe est une caractéristique standard qui offre une protection intégrée contre les débordements. Le pipetage volumétrique précis grâce à la distribution exacte du contenu de la pipette est également contrôlé par la pression d’un bouton dans le cas des pipettes de vidange et de ventilation. La forme ergonomique sophistiquée facilite les travaux sans fatigue.
- Le siège de toutes les pipettes est parfaitement étanche grâce à un adaptateur en silicone
- Robinets de distribution de précision
- Filtre à membrane en PTFE hydrophobe avec une taille de pores de 0,2 μm
- Pour les pipettes de mesure, volumétriques et Pasteur, de 0,5 à 25 ml (ou de 0,1 à 200 ml)
Spécification
Spécification
| Matériau | PTFE |
| Modèle | Junior |
| Porosité | 0.2μm |
| Type | Remplisseur de pipette |
| À utiliser avec (application) | Pipetage précis |
| À utiliser avec (équipement) | Pipettes graduées, volumétriques et Pasteur |
| Gamme fonctionnelle | 0,5 à 25 ml ou 0,1 à 200 ml |
| Comprend | Support pour pipettes et filtre |
| Poids (métrique) | 130 g |