Learn More
Fisherbrand™ Pointe de pipeteur non stérile en polypropylène naturel
Description
- En PP de haute qualité
- S’adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
- La stabilité de sa forme en garantit une manipulation optimale
- Autoclavable
- Un traitement par ionisation spécial en assure la protection antipoussière
- Disponible en version préstérilisée ou non stérile
- Excellente transparence due aux surfaces de haute qualité
- Mouillage résiduel minime grâce à la qualité contrôlée des matières premières
- Orifice de pointe précis pour un volume d’une redoutable exactitude
- Volume des pointes axé sur la pratique
- Pointes Aeroject™ avec filtres spéciaux en PEHD hydrophobe comme
- protection contre les aérosols et les contaminations
- Adaptée à tous les types de pipettes courants
Spécification
1 à 200 μl | |
Naturel | |
Rack | |
Polypropylène |
Non stérile | |
Autoclavable | |
MultiTray |