Learn More
Heathrow Scientific Boîte d’élimination des pointes de pipette, transparente
Le couvercle d’orifice rapide de la boîte d’élimination des pointes de pipettes facilite l’éjection des pointes. Idéal pour l’élimination à une seule main des pointes de pipettes utilisées et éliminer tout besoin de manipuler les pointes de pipettes utilisées avec des liquides dangereux.
Marque: Heathrow Scientific HS234634
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’acrylique de 3/8 po (10 mm) d’épaisseur assure la protection contre les rayonnements bêta
- Le grand couvercle à charnière permet une élimination facile du contenu
- À utiliser en conjonction avec de petits sachets pour déchets présentant un risque biologique, si les liquides dangereux ne sont pas compatibles avec l’acrylique
Spécification
Non | |
Non stérile | |
Non |
Boîte d’élimination des pointes de pipette | |
Pointes de pipettes |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heathrow Scientific Boîte d’élimination des pointes de pipette, transparente > Nombre de canaux : 4
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu