missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Boîtes de pointes de pipettes

missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
Petit
Moyen
Grand
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Descripción
CE QUE VOUS POUVEZ RECYCLER
- Boîtes vides de pointes de pipettes
MERCI DE NE PAS INCLURE :
- Pointes de pipettes, tubes et plastiques rigides de laboratoire qui sont contaminés par des matières considérées comme dangereuses.
- Matériel stérilisé par autoclave
- Tout déchet considéré comme dangereux (tranchant, inflammable, réactif, corrosif, radioactif, toxique, infectieux ou pathogène) qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement.
Important : Nous ne collectons aucun déchet dangereux contenant des substances ayant des propriétés toxiques, réactives, corrosives, infectieuses, inflammables, explosives ou nocives pour la santé humaine et l'environnement. Veuillez vous assurer de ne pas mélanger les déchets dangereux avec des déchets non dangereux. En tant que producteur de déchets, il est de votre responsabilité de classer les déchets.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacité (métrique) | 7 kg |
| Capacité (impériale) | 15 lb. |
| Couleur | Beige, Green, Red, White |
| Dimensions (L x l x H) | 25 x 25 x 46 cm |
| Jetable | Single-use |
| Sans latex | Yes |
| Dimensions | Petit |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Cardboard, Plastic |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido