Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ G
Le système PIPETMAN™ G offre une faible force de pipetage et des heures de confort grâce à un système de montage de piston repensé.
793.00€ - 959.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Déclaration de conformité |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Matériau | Ejecteur en métal |
Gamme de produits | Pipetman G |
Type | Pipette à déplacement d’air manuel |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Nombre de canaux | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Nombre de canaux | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16313186
![]() |
Gilson™
F144068 |
1 à 10 μl | 8 |
793.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16323186
![]() |
Gilson™
F144069 |
1 à 10 μl | 12 |
934.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16333186
![]() |
Gilson™
F144070 |
2 à 20 μl | 8 |
815.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16343186
![]() |
Gilson™
F144071 |
2 à 20 μl | 12 |
959.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16353186
![]() |
Gilson™
F144072 |
20 à 200 μl | 8 |
815.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16363186
![]() |
Gilson™
F144073 |
20 à 200 μl | 12 |
959.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16373186
![]() |
Gilson™
F144074 |
30 à 300 μl | 8 |
815.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Grâce à un système de montage de piston repensé et à de la graisse à piston de haute qualité, le système PIPETMAN™ G offre des heures de pipetage confortables
- Le système PIPETMAN™ G s’appuie sur la précision, l’exactitude et la fiabilité légendaires de PIPETMAN™ avec un meilleur confort de pipetage
- En PVDF et en acier inox
- Excellente durabilité
Spécification
Déclaration de conformité | |
Ejecteur en métal | |
Pipette à déplacement d’air manuel | |
12,87 in |
Non autoclavable | |
Pipetman G | |
3 ans |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gilson™ PIPETMAN™ G