Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ G
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
30 à 300 μl
Nombre de canaux:
8
12
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Grâce à un système de montage de piston repensé et à de la graisse à piston de haute qualité, le système PIPETMAN™ G offre des heures de pipetage confortables
- Le système PIPETMAN™ G s’appuie sur la précision, l’exactitude et la fiabilité légendaires de PIPETMAN™ avec un meilleur confort de pipetage
- En PVDF et en acier inox
- Excellente durabilité
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Déclaration de conformité |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Ejecteur en métal |
| Modèle | P12x10G |
| Nombre de canaux | 12 |
| Gamme de produits | Pipetman G |
| Type | Pipette à déplacement d’air manuel |
| Volume (métrique) | 1 à 10 μl |
| Garantie | 3 ans |
| Longueur (impériale) | 6,02 in |
| Afficher plus |