Learn More
Gilson™ Kit de 4 pipettes PIPETMAN™ Classic
GREENER_CHOICE
Code produit. 15994320 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 1000 μl
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 15994320
Marque: Gilson™ F167380
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le kit de 4 pipettes PIPETMAN™ Classic fournit 4 pipettes couvrant les transferts de volume de 0,2 à 1 000 μl, ce qui répondra à la plupart des besoins en laboratoire. Les pipettes PIPETMAN Classic, références internationales du pipetage, sont des pipettes à déplacement d’air à réglage continu, adaptées aux solutions aqueuses de viscosité et de densité modérées.
  • Offre une justesse et une précision exceptionnelles
  • Le volume facilement ajusté peut fiablement dépasser les recommandations ISO lorsqu’il est utilisé avec les pointes PIPETMAN™ Diamond
  • Maintient un haut niveau de performance constant pendant les années à venir avec un entretien annuel
  • Le corps en PVDF est résistant aux produits chimiques agressifs et son ensemble de pistons inhibe la dégradation des composants internes
  • Chaque kit comprend : Pipettes P2, P20, P200 et P1000 Classic, trois racks TIPACK™ de cônes Diamond, quatre porte-pipettes SINGLE™, quatre poignées PIPETMAN Comfort, le guide de pipetage Gilson™ et une affiche d’inspection en deux minutes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles À déplacement d’air manuel
Gamme de produits Pipetman Classic
Type Kit de pipettes
Volume (métrique) 0,2 à 1000 μl
À utiliser avec (application) Aspiration, distribution
Quantité 1
Résistance Résistance aux produits chimiques
Garantie 3 ans