Learn More
Integra Biosciences™ Pipeteurs PipetBoy Pro
Utilisez ce contrôleur de pipette pour réaliser un pipetage sérologique précis et efficace. Les pipeteurs Integra Biosciences™ PipetBoy™ Pro sont dotés d'une LED intégrée offrant un éclairage optimal de la zone autour de la pipette pour un pipetage précis et prévenir la fatigue des yeux.
641.00€
Spécification
Pointes compatibles | Pipette en verre et plastique de 1 à 100 ml |
---|---|
Vitesse de distribution | 12 ml/s |
Modèle | PIPETBOY pro |
Type | Pipette |
Poids (métrique) | 190 g |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10219874
|
Integra Biosciences™
156401 |
Rose |
641.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11701258
|
Integra Biosciences™
156400 |
Blanc |
641.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Déplacement du liquide avec précision dans la pipette en appliquant une pression variable du doigt sur les déclencheurs de pipeteur
- Légers comme une plume, 190 grammes
- Cinq couleurs disponibles
- La vitesse peut être réglée en continu via la molette
- La LED rouge indique que la batterie doit être chargée
- Conception ergonomique, suivant les recommandations d'ergonomie de la forme de la main
Spécification
Pipette en verre et plastique de 1 à 100 ml | |
PIPETBOY pro | |
190 g |
12 ml/s | |
Pipette |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Integra Biosciences™ Pipeteurs PipetBoy Pro