Learn More
BRAND™ Cônes de pipette, 2 à 200 μl : à rétention standard
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Conditionnement:
Conditionnées en vrac dans un sachet de 10 000 pièces
Conditionnées en vrac dans un sachet de 1 000 pièces
Recharge de pointes ; 10 recharges de 96 pointes
Tip-Stack, 10 x 96 pointes
TipBox : 5 boîtes, 96 chacune
Conditionnement:
1000 pièces
480 pièces
960 pièces
Description
- En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
- Non stériles
- L’ensemble des emballages non ouverts sont exempts d’ADN, de RNase, d’ATP et d’endotoxines
- Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
- Graduations à 20 et 100 μl pour un contrôle rapide du volume
- En vrac ou sous forme de racks empilables écologiques et pratiques
- Les pointes en vrac sont de couleur jaune
- Les pointes en rack sont incolores et placés dans un plateau pour pointes de couleur jaune
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 2 à 200 mu;l |
| Filtré | Non-filtered |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Incolore |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines |
| Format | Recharge |
| Type de pointe | Universal |
| Conditionnement | Recharge de pointes ; 10 recharges de 96 pointes |
| Type de produit | Pointe |
| Afficher plus |