Learn More
BRAND™ Cônes de pipette, 2 à 200 μl : à rétention standard
Fabrication avec du polypropylène de haute pureté sans oléamide et diHEMDA. Pointes de pipettes, de 2 à 200 μl : Résolution standard à paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes. Marques graduées à 20 et 100 μl pour une évaluation rapide du volume.
Marque: BRAND™ 732248
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
- Non stériles
- L’ensemble des emballages non ouverts sont exempts d’ADN, de RNase, d’ATP et d’endotoxines
- Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
- Graduations à 20 et 100 μl pour un contrôle rapide du volume
- En vrac ou sous forme de racks empilables écologiques et pratiques
- Les pointes en vrac sont de couleur jaune
- Les pointes en rack sont incolores et placés dans un plateau pour pointes de couleur jaune
Spécification
2 à 200 mu;l | |
Incolore | |
Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines | |
Universel | |
Jaune | |
Polypropylène |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Rack | |
Tip-Stack, 10 x 96 pointes | |
Oui | |
20, 100 μl |