Learn More
BRAND™ Pointes de pipette, 0,5 à 5 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4903837 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Conditionnement:
Bagged, 200 Tips
Bagged, 5 x 200 Tips
TipBox
Conditionnement:
1000 pièces
200 pièces
28 pièces
Code produit. 10135350
Marque: BRAND™ 702605
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Moulage de précision à partir de PP vierge haute pureté, exempt de diHEMDA et d’oléamide. Les pointes de pipette de 0,5 à 5 ml permettent de pipeter dans les instruments de mesure à volume étroit. Les surfaces hydrophobes propres réduisent le temps de rétention des échantillons et augmentent la précision et la reproductibilité.
  • Processus de fabrication utilisant uniquement du PP haute pureté, exempt d’oléamide et de diHEMDA.
  • Leur forme fine permet même de pipeter des échantillons dans les instruments étroits utilisés pour mesurer un volume, comme les fioles jaugées avec bouchon NS 12/21.
  • Conviennent aux pipettes Transferpette™ et aux pipettes microlitre Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE™.
  • Les surfaces hydrophobes propres réduisent le temps de rétention des échantillons et augmentent la précision et la reproductibilité.
  • Autoclavables à 121°C (2 bar). 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,5 à 5 ml
Filtré Non-filtered
Stérilité Non stérile
Couleur Incolore
Autoclavable Autoclavable
Longueur (métrique) 16 cm
Déclaration de pureté Sans DiHEMDA ni oléamide
Format TipBox
Type de pointe Mince
Conditionnement TipBox
Type de produit Pointe
Jetable Limited-use
À utiliser avec (équipement) Transferpette, Thermo Scientific Finnpipette Microliter Pipette
Graduée No