Learn More
Sartorius Carrousel et support de chargement pour pipettes
Gagnez de la place sur votre paillasse. Le carrousel et support de chargement pour pipettes Sartorius permettent de maintenir et de stocker les pipettes en position verticale pour éviter toute contamination. Pour une utilisation avec les pipettes mécaniques et électroniques PICUS™ et eLINE™.
Marque: Sartorius 730981
301.19 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Adaptateur secteur universel
Description
Pour le stockage et le chargement des pipettes mécaniques et électroniques Picus et eLINE lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Les pipettes doivent être stockées en position verticale afin d’éviter toute contamination provenant des bureaux et des paillasses.Spécification
1 | |
Support pour pipettes | |
Pipette électronique Picus et eLINE™ | |
Adaptateur CA universel |