Learn More
Butoxide de pipéronyle, 90 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10613352 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 10613352
Marque: Thermo Scientific Acros 334161000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 51-03-6 | C19H30O5 | 338.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-03-6
Formule moléculaire C19H30O5
Poids moléculaire (g/mol) 338.44
Numéro MDL MFCD00005842
Clé InChI FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme piperonyl butoxide, butacide, butocide, ethanol butoxide, pyrenone 606, piperonylbutoxide, 6-propylpiperonyl butyl diethylene glycol ether, butyl carbitol 6-propylpiperonyl ether, 5-2-2-butoxyethoxy ethoxy methyl-6-propylbenzo d 1,3 dioxole, butoxide synergist
CID PubChem 5794
ChEBI CHEBI:32687
Nom IUPAC 5-[2-(2-butoxyéthoxy)éthoxyméthyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole
SMILES CCCCOCCOCCOCC1=CC2=C(OCO2)C=C1CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperonyl butoxide
Note relative au nom tech., 90%
Couleur Jaune
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 180°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair 170°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4970 to 1.507
Quantité 100 mL
Beilstein 19, IV, 779
Merck Index 15, 7589
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with methanol,ethanol,benzene,freons,,and other organic solvents
Viscosité 40 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 338.44
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Piperonyl butoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.