Learn More
(Pipéridino-3-pyridinyl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
44.60€ - 298.00€
Chemical Identifiers
CAS | 690631-99-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H16N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 192.262 |
Numéro MDL | MFCD05865147 |
Clé InChI | VLAMDMADWWGEDH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 6-piperidin-1-yl-3-hydroxymethyl pyridine, 6-piperidin-1-yl pyridin-3-yl methanol, 6-piperidino-3-pyridinyl methanol, 6-piperidyl-3-pyridyl methan-1-ol, 3-pyridinemethanol,6-1-piperidinyl, 6-piperidin-1-ylpyridin-3-yl methanol |
CID PubChem | 2794792 |
Nom IUPAC | (6-pipéridine-1-ylpyridine-3-yle)méthanol |
SMILES | C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
10045652
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07116CB |
250 mg |
44.60€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10279742
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07116DA |
1 g |
120.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10265554
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07116EA |
10 g |
298.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chemical Identifiers
690631-99-3 | |
192.262 | |
VLAMDMADWWGEDH-UHFFFAOYSA-N | |
2794792 | |
C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO |
C11H16N2O | |
MFCD05865147 | |
6-piperidin-1-yl-3-hydroxymethyl pyridine, 6-piperidin-1-yl pyridin-3-yl methanol, 6-piperidino-3-pyridinyl methanol, 6-piperidyl-3-pyridyl methan-1-ol, 3-pyridinemethanol,6-1-piperidinyl, 6-piperidin-1-ylpyridin-3-yl methanol | |
(6-pipéridine-1-ylpyridine-3-yle)méthanol |
Specifications
(Piperidino-3-pyridinyl)methanol | |
97.0 | |
Flacon en verre ambré | |
MFCD05865147 | |
VLAMDMADWWGEDH-UHFFFAOYSA-N | |
(6-pipéridine-1-ylpyridine-3-yle)méthanol | |
2794792 | |
97% |
690631-99-3 | |
97% | |
C11H16N2O | |
6-piperidin-1-yl-3-hydroxymethyl pyridine, 6-piperidin-1-yl pyridin-3-yl methanol, 6-piperidino-3-pyridinyl methanol, 6-piperidyl-3-pyridyl methan-1-ol, 3-pyridinemethanol,6-1-piperidinyl, 6-piperidin-1-ylpyridin-3-yl methanol | |
C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO | |
192.262 | |
192.26 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Nocif par inhalation.
Nocif par contact cutané.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement