Learn More
Pipéridine, ≥ 99,5 %, Honeywell™
Code produit. 15675860
Click to view available options
Quantité:
200 mL
450 mL
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 110-89-4
Formule moléculaire C5H11N
Poids moléculaire (g/mol) 85.15
Numéro MDL MFCD00005979
Clé InChI NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexahydropyridine, azacyclohexane, cyclopentimine, cypentil, hexazane, pentamethyleneimine, piperidin, pentamethylenimine, perhydropyridine, pentamethyleneamine
CID PubChem 8082
ChEBI CHEBI:18049
Nom IUPAC pipéridine
SMILES C1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperidine
Densité 0.862g/mL at 20°C
Point d’éclair 16°C (60.8°F)
Quantité 200 mL
Numéro UN UN2401
Beilstein 102438
Poids de la formule 85.15g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%