Learn More
Piperacetazine, MedChemExpress
MedChemExpress Piperacetazine is an antipsychotic prodrug, used forschizophrenia.
Marque: Medchem Express HY-B1152
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Piperacetazine is an antipsychotic prodrug, used forschizophrenia.Spécification
Piperacetazine | |
Yellow | |
C24H30N2O2S | |
Ethanol : 50 mg/mL (121.78 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 6 mg/mL (14.61 mM) | |
410.57 | |
99.03% | |
Solid |
3819-00-9 | |
Research | |
5 mg | |
CC(C(C=C1N2CCCN3CCC(CCO)CC3)=CC=C1SC4=C2C=CC=C4)=O | |
410.57 | |
Research | |
Neuroscience-Neuromodulation |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.