Learn More
Brady™ Rouleau à bande de tuyau
Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Marque:  Brady™ 275221
Code produit. 12789854
  • 111.00€ / 1 rouleau
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Spécification
Spécification
Conformité environnementale RoHS, directive UE 2002/95/CE, homologation CSA, certifié UL,
Rouleau à bande de tuyau
Noir
Tape
Transfert thermique
Utilisé pour les marqueurs pour tuyaux et les panneaux de sécurité
1 de chaque
–70°C à +110°C
0,020 mm
108.27 ft.
1.97 in.
PIPEBANDINGTAPEBLACK50MMX33M
Acrylique, Permanent
Satin
Polyester
Rouleau à bande de tuyau
1 Roll
-112°F to +230°F
0,0028 in
33 m x 50 mm
33 m
50 mm
Nom du produit
Brady™ Rouleau à bande de tuyau > Dimensions (L x l ) : 33 m x 50 mm ; couleur : Noir