Learn More
Marigold™ Gants verts résistants aux produits chimiques G26G Green Nitrile™
Click to view available options
Taille : XL
Description
- Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques
- Excellente résistance à l’abrasion
- Souples et confortables pour une excellente dextérité
- Modèle de préhension surélevée supérieure pour des manipulations en toute sécurité
- Homologués pour le contact avec les denrées alimentaires
- Doublure en coton
- Chloration unique
Spécification
Spécification
Couleur | Vert |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | XL |