Learn More
OHAUS™ Balance de précision Pioneer™
Une balance de précision abordable Pioneer™ pour obtenir des résultats fiables.
Marque: OHAUS™ 30868073
1150.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- The PX offers high accuracy and repeatability for essential weighing applications in laboratory, industrial and educational settings at an economical pricepoint.
- Featuring a cast metal lower housing, sub-pan and stainless steel weighing pan, the PX is durably constructed for versatile, long-term use.
- Pioneer features a second line display for additional information or guidance, user-selectable environmental filters and brightness settings, and USB connectivity.
Spécification
Métrologie : OIML R76, EN 45501 (Classe I, nmax 320000 ; Classe II, nmax 52000), Sécurité du produit : EN 61010-1, IEC 61010-1, compatibilité électromagnétique : IEC 61326-1, EN 61326-1 (émissions de classe B, exigences industrielles en matière d’immunité) Conformité BPL/BPF | |
12 kg | |
0.1 g | |
Couvercle de protection | |
Acier inoxydable | |
PX12001/E | |
0.1 g | |
Balance de précision | |
12,6 in | |
248.0 mm | |
209.0 mm | |
4 in | |
7.7 lb. | |
Puissance d’entrée : 100/240 V, ~ 200 MA, 50 à 60 Hz, 12 à 18 VA, Puissance de sortie : 12 VDC, 0,5 A | |
Non |
RS232, USB | |
LCD rétro-éclairé 2 lignes | |
Pesée de base, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée d’animaux, détermination de la densité, formule | |
0.2 g | |
160.0 g | |
Rectangulaire | |
1,0 s | |
321 x 209 x 101 mm | |
321.0 mm | |
8,2 in | |
193.0 mm | |
101.0 mm | |
3.5 kg | |
AC Adapter Input: 0.3 A, AC Adapter Output: 0.84 A | |
Externe |