Learn More
Invitrogen™ PIM2 Recombinant Human Protein
PIM2 is a proto-oncogene.
632.00€ - 7890.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_006866 |
---|---|
Formule | 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Poids moléculaire | 63.7kDa |
Conditions de stockage | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
État réglementaire | RUO - research use only |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11523487
|
Invitrogen™
PV3649 |
10 μg |
632.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15488473
|
Invitrogen™
PR6347B |
100 μg |
1826.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10766983
|
Invitrogen™
PV4036 |
1 mg |
7890.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
PIM2 phosphorylates BAD, which partially inhibits its apopotopic function.
Spécification
NP_006866 | |
63.7kDa | |
RUO - research use only | |
PIM Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Pim2 | |
Human | |
GST Tag |