Learn More
Thermo Scientific™ Piko PCR Plate, 96-well, clear
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
200 plaques
50 plaques
Conditionnement:
200 pièces
50 pièces
Description
Les plaques PCR Thermo Scientific™ Piko™ sont des plaques PCR à paroi ultra-fine modulaires pour les thermocycleurs Piko.
Quatre plaques peuvent être fixées dans un seul cadre ce qui donne l’équivalent d’une microplaque 384 puits standard.
Caractéristiques
• Paroi ultra-fine(UTW) pour des applications de PCR / qPCR rapides
• Profil bas
• Conçues pour une utilisation avec les thermocycleurs Piko et PikoReal 96 puits
• Les plaques peuvent être fixées dans le cadre de la plaque pour créer une plaque 384 puits standard
• Compatible avec les pipettes multicanaux standard et plateformes de manipulation des liquides
• L’espacement et l’empreinte des puits sont conformes aux dimensions de l’industrie (ANSI)
Applications
• PCR
• qPCR / PCR en temps réel
Produits associés
Plaque PCR Piko, 96 puits, transparente
Plaque PCR Piko, 96 puits, blanche
Cadre de plaques pour plaques PCR Piko 96 puits, blanc
Caractéristiques
• Paroi ultra-fine(UTW) pour des applications de PCR / qPCR rapides
• Profil bas
• Conçues pour une utilisation avec les thermocycleurs Piko et PikoReal 96 puits
• Les plaques peuvent être fixées dans le cadre de la plaque pour créer une plaque 384 puits standard
• Compatible avec les pipettes multicanaux standard et plateformes de manipulation des liquides
• L’espacement et l’empreinte des puits sont conformes aux dimensions de l’industrie (ANSI)
Applications
• PCR
• qPCR / PCR en temps réel
Produits associés
Plaque PCR Piko, 96 puits, transparente
Plaque PCR Piko, 96 puits, blanche
Cadre de plaques pour plaques PCR Piko 96 puits, blanc
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifications/Conformité | Certifié sans RNase / DNase |
| Gamme de produits | Piko |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque PCR |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleur PIKO, Système de PCR en temps réel PikoReal |
| Matériau | Polypropylène |
| Nbre de puits | 96 |
| Quantité | 50 plaques |
| Vitesse de réaction | Étalon |