Learn More
Thermo Scientific™ Piko PCR Plate, 96-well, clear
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
200 plaques
50 plaques
Conditionnement:
200 pièces
50 pièces
Description
Les plaques PCR Thermo Scientific™ Piko™ sont des plaques PCR à paroi ultra-fine modulaires pour les thermocycleurs Piko.
Les plaques PCR Piko sont également des alternatives flexibles aux microplaques classiques. Quatre plaques, chacune de la taille d’une lame de microscope, peuvent être fixées de manière réversible dans un cadre rigide, produisant l’équivalent d’une microplaque standard de 96 ou 384 puits. Ce format permet de combiner plusieurs sources d’échantillons en un seul cycle de PCR ou soumis à un traitement post-PCR différent.
- Épaisseur de paroi de la moitié de celle des tubes à paroi fine classiques
- Le format flexible permet de réduire les coûts et les déchets
- Compatible avec les pipettes multicanaux standard et les manipulateurs de liquides
- L’espacement et l’empreinte des puits correspondent aux dimensions de l’industrie (ANSI)
- Couleurs disponibles : transparent, blanc
Recommandées dans les cas suivants :
PCR, PCR rapide, PCR haute performance
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifications/Conformité | Certifié sans RNase / DNase |
| Gamme de produits | Piko |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque PCR |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleur PIKO, Système de PCR en temps réel PikoReal |
| Matériau | Polypropylène |
| Nbre de puits | 96 |
| Quantité | 200 plaques |
| Vitesse de réaction | Étalon |