Learn More
Thermo Scientific™ Piko PCR Plate, 24-well, clear
Click to view available options
Quantité:
200 plaques
50 plaques
Conditionnement:
50 pièces
Description
Les plaques PCR Thermo Scientific™ Piko™ sont des plaques PCR à paroi ultra-fine modulaires pour les thermocycleurs Piko.
>Points clés
• Paroi ultra-fine (UTW) pour des applications de PCR / qPCR rapides
• Profil bas
• Conçue pour une utilisation avec les thermocycleurs Piko et PikoReal 24 puits
• Les plaques peuvent être insérées dans le cadre de plaque pour créer une plaque standard 96 puits
• Compatible avec les pipettes multicanaux standard et les plateformes de manipulation des liquides
• L’espacement et l’empreinte des puits sont conformes aux dimensions de l’industrie (ANSI)
Applications
• PCR
Produits associés
Plaque PCR Piko, 24 puits, blanche
Plaque PCR Piko, 24 puits, transparente
Cadre de plaque PCR Piko 24 puits, blanc
• Paroi ultra-fine (UTW) pour des applications de PCR / qPCR rapides
• Profil bas
• Conçue pour une utilisation avec les thermocycleurs Piko et PikoReal 24 puits
• Les plaques peuvent être insérées dans le cadre de plaque pour créer une plaque standard 96 puits
• Compatible avec les pipettes multicanaux standard et les plateformes de manipulation des liquides
• L’espacement et l’empreinte des puits sont conformes aux dimensions de l’industrie (ANSI)
Applications
• PCR
Produits associés
Plaque PCR Piko, 24 puits, blanche
Plaque PCR Piko, 24 puits, transparente
Cadre de plaque PCR Piko 24 puits, blanc
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifications/Conformité | Certifié sans RNase / DNase |
| Conditionnement | 50/plaque |
| Gamme de produits | Piko |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque PCR |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleur PIKO, Système de PCR en temps réel PikoReal |
| Matériau | Polypropylène |
| Nbre de puits | 24 |
| Quantité | 50 plaques |
| Afficher plus |