Learn More
Buerkle™ Lance pigmentaire
Lance pigmentaire pour échantillonner les pigments, les pâtes et les produits en vrac agglomérés.
Marque: Buerkle™ 5369-0310
288.56 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec flûte mi-ouverte (50 %), pour produits à forte adhérence
- Avec flûte ouverte qu’un quart (25 %), pour produits à forte adhérence
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Ø 30 mm
Spécification
Lance à pigment | |
Autoclavable | |
DIN | |
432 mm |
Acier inoxydable (V4A, AISI 316) | |
85 mL | |
Idéal pour les pâtes, les pigments et les produits en vrac agglomérés |