Learn More
New Pig Rouleaux de tapis absorbant 4-en-1 en boîte distributrice
Code produit. 12903645
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacité (impériale):
9.2 gal.
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12903645
Marque: New Pig MAT284
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This versatile mat roll can also be used as a pad, sock or wiper
  • Flame-resistant material won't burn immediately like cellulose mats; melts when exposed to high heat while on the job
  • Dispenser box makes mat easy to access, carry and store while protecting contents from dirt and moisture
  • Rolls are perforated every 25.4cm (10 in.); easy to tear to size
  • Exclusive dimple pattern speeds wicking of liquid throughout mat for faster, easier cleanup
  • Highly absorbent, fine-fiber construction won't leave liquids or fiber residue behind
Spécification
Couleur Gris
Capacité (impériale) 9.2 gal.
Capacité (métrique) 34.8 L
Matériau Polypropylène
Type Rouleau de tapis absorbant PIG™ 4-in-1™
À utiliser avec (application) Absorbe les huiles, les réfrigérants, les solvants et l’eau
Dimensions (L x l) 24.4 m x 40.6 cm (80 ft x 16 in)
Longueur (impériale) 80 ft.
Longueur (métrique) 24.4 m
Largeur (impériale) 16 in.
Largeur (métrique) 40.6 cm
Poids (impériale) 10 lb.
Poids (métrique) 4.53 kg
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.