Learn More
Thermo Scientific™ Urée
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
Description
L'urée Thermo Scientific™ Pierce est pure et cristalline, une protéine dénaturante avec une faible absorption dans les UV.
Informations complémentaires et commande en ligne
Points clés :
- Point de fusion : 132 à 136°C
- Spécification : A280 < 0,100
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, entre les températures suivantes : 20 à 25°C. |
| Forme | Poudre |
| Type de réactif | Chaotrope, dénaturant |
| Quantité | 1 kg |
| Type de produit | Urée |