Learn More
Thermo Scientific™ Nucléase universelle Pierce™ pour lyse cellulaire
Idéal pour une grande variété d’applications où une digestion complète des acides nucléiques est nécessaire et peut être utilisée en conjonction avec des tampons de lyse cellulaire.
Marque: Thermo Scientific™ 88702
Description
La nucléase universelle Thermo Scientific™ Pierce pour la lyse cellulaire est idéale pour une grande variété d’applications où une digestion complète des acides nucléiques est nécessaire et peut être utilisée en conjonction avec des tampons de lyse cellulaire.
La nucléase universelle Pierce utilisée pour la lyse cellulaire est une endonucléase génétiquement modifiée de Serratia marcescens. L’enzyme est produite et purifiée à partir d’E. coli et se compose de deux sous-unités identiques de 30 kDa avec deux ponts de disulfure critiques. Cette endonucléase indifférenciée dégrade l’ADN et l’ARN simple brin, double brin, linéaire et circulaire et est efficace à des températures et à des pH très variables. Cette enzyme possède une activité spécifique très élevée (100 fois supérieure à celle de la DNase I) et une stabilité thermique supérieure aux autres nucléases. La nucléase universelle Pierce est une enzyme pure à ≥99 %, exempte de toute activité protéasique mesurable et fournie à une concentration de 250 U/μl. La nucléase Pierce Universal utilisée pour la lyse cellulaire est identique en termes de performances à la nucléase Benzonase™ d’EMD Merck™.
Points clés :
- Large spectre – dégrade toutes les formes d’ADN et d’ARN
- Enzyme de la plus haute qualité – nucléase pure à 99 % minimum, selon les résultats de SDS-PAGE
- Activité robuste – 100 fois supérieure à l’activité spécifique de la DNase I
- Polyvalente – peut être utilisée avec de nombreux réactifs de lyse cellulaire
Recommandé dans les cas suivants :
À utiliser avec les réactifs de lyse cellulaire B-PER, Y-PER, d’autres réactifs commerciaux et/ou avec une rupture mécanique pour réduire la viscosité dans les extraits protéiques ; Retirer l’ADN et l’ARN des préparations protéiques recombinantes avant le traitement en aval
Conditions de stockage
À conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’abri de la lumière directe du soleil
Spécification
Nucléase universelle | |
Liquide | |
Enzyme pour lyse cellulaire | |
100 kU |
À conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’abri de la lumière directe du soleil. | |
Pierce™ | |
Nucléase |