missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TSAT (tris-(succinimidyl)aminotriacetate)

Un agent de réticulation amine-amine (4,2 A) à bras court à 3 voies ; tris (succinimidyl) aminotriacétate, composé de trois groupes d’ester NHS sur des bras espaceurs courts ; perméable à la membrane.

Marque:  Thermo Scientific™ 33063

Code produit. 10260064

  • 222.00€ / 50mg
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Le TSAT Thermo Scientific™ Pierce est le tris(succinimidyl)aminotriacétate, un nouvel agent de réticulation trifonctionnel qui contient trois bras espaceurs courts liés à un atome d’azote central, chacun se terminant dans un groupe d’ester NHS réactif à l’amine.

Points clés :

  • Groupe réactif : maléimide
  • Réactif vers : groupes sulfhydryles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Amine-Amine
TSAT
Non
Dès réception, conserver à 4°C à l’abri de l’humidité.
Température ambiante
Marquage chimique
Ester NHS
Pleine
DMF, DMSO
Non
Non
482,36
4,2 Å
Oui
Pierce™
Homotrifonctionnel
Court (< 10 Å)
50 mg
Étalon
Réticulateur
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.