Learn More
Thermo Scientific™ Mélange de trypsine/protéase Lys-C Pierce™, qualité MS
Thermo Scientific™ Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease Mix, MS-Grade est un mélange sérine endoprotéinase de classe spectrométrie de masse (MS) de la trypsine et LysC qui peut être utilisé pour la digestion simultanée des protéines pour une digestion plus efficace qu’avec la trypsine seule.
Marque: Thermo Scientific™ A41007
Description
La caractérisation, l’identification et la quantification des protéines par MS commencent par une digestion efficace et reproductible des protéines. Les protéases spécifiques à une séquence sont utilisées pour cliver les protéines en fragments plus petits ou peptides. La trypsine est la protéase de choix pour la digestion des protéines. Cependant, la digestion séparée ou séquentielle avec des protéases alternatives peut améliorer la couverture des séquences de protéines individuelles, ou générer des séquences peptidiques uniques pour différentes applications MS.
- Digestion améliorée - la combinaison d’enzymes réduit les clivages ratés tryptiques
- Pratique - les protéases trypsine et lysC sont fournies à un rapport optimisé pour la digestion dans un format à usage combiné
- Sélectivité exceptionnelle - la trypsine a une spécificité >95 % C-terminale de lysine et d’arginine ; LysC a une spécificité >90 % C-terminale de clivage de la lysine
- Stable - Mélange enzymatique fourni dans un format lyophilisé
Spécification
Spectromètre de masse | |
Pierce™ | |
Échantillons de protéines | |
Spectrométrie de masse | |
5 x 20 μg | |
Solid |
Mélange trypsine/protéase Lys-C | |
Glace | |
Peptide | |
Digestion des protéines | |
MS |