Learn More
Thermo Scientific™ Mélange de trypsine/protéase Lys-C Pierce™, qualité MS
Thermo Scientific™ Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease Mix, MS-Grade est un mélange sérine endoprotéinase de classe spectrométrie de masse (MS) de la trypsine et LysC qui peut être utilisé pour la digestion simultanée des protéines pour une digestion plus efficace qu’avec la trypsine seule.
Marque: Thermo Scientific™ 84841
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
La caractérisation, l’identification et la quantification des protéines par MS commencent par une digestion efficace et reproductible des protéines. Les protéases spécifiques à une séquence sont utilisées pour cliver les protéines en fragments plus petits ou peptides. La trypsine est la protéase de choix pour la digestion des protéines. Cependant, la digestion séparée ou séquentielle avec des protéases alternatives peut améliorer la couverture des séquences de protéines individuelles, ou générer des séquences peptidiques uniques pour différentes applications MS.
Le kit de préparation d’échantillons pour spectrométrie de masse Pierce pour cellules en culture contient tous les réactifs et enzymes nécessaires pour préparer jusqu’à 20 échantillons (de 1 million de cellules chacun) pour l’analyse MS. Le flux de travail simple et robuste utilise un protocole de lyse qui génère environ 100 μg de protéines par échantillon et inclut un indicateur de digestion de contrôle pour surveiller l’efficacité du protocole de digestion enzymatique en deux étapes. La procédure du kit, qui inclut un indicateur de digestion comme contrôle interne des protéines / peptides, produit des mélanges de peptides propres de façon constante et reproductible pour l’identification des protéines.Points clés :
Complet : comprend tous les réactifs nécessaires, un indicateur de digestion de contrôle, des protéases et un protocole optimisé pour traiter jusqu’à 20 échantillons
Simple : le kit facile à utiliser peut fournir des résultats reproductibles, même pour les analystes MS non spécialisés
Flexible : peut être adapté pour traiter des tailles d’échantillons comprises entre 10 et 200 μg
Rendement élevé : le rendement protéique total de 1 million de cellules est supérieur à 100 μg
Optimisé : la réduction et l’alkylation de la cystéine sont de 100 % avec une suralkylation des résidus non-cystéine inférieure à 1 %
Efficace : le pourcentage de clivages manqués est inférieur à 10 %
Compatible : la préparation finale est prête pour l’analyse MS directe et d’autres applications en aval, y compris le marquage de masse
Comprend :
Le kit contient des tampons de lyse et de digestion exclusifs, un indicateur de digestion, du DTT, de l’iodoacétamide, de la Lys-C et de la trypsine
Spécification
Digestion Indicator for Mass Spectrometry | |
Indicateur de digestion | |
Stockage à -20°C. Le produit est expédié sur de la glace sèche. | |
Échantillons de protéines, lysat cellulaire | |
Spectrométrie de masse | |
10 μg |
Spectromètre de masse | |
Pierce™ | |
Dry Ice | |
Peptide | |
Digestion des protéines | |
Liquid |