Learn More
Thermo Scientific™ Trypsine, traitée au TPCK
Éliminez le côté carboxylique des résidus d’Arg et de Lys avec la trypsine traitée à l’isTPCK pour bloquer l’activité de la chymotrypsine ; sa forme immobilisée permet l’élimination enzymatique après digestion.
Marque:  Thermo Scientific™ 20233
120.65 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11896734
  • 130.00€ / 50mg
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La trypsine TPCK Pierce Thermo Scientific™ est une endoprotéase sérine qui s’applique à l’analyse des acides aminés et au séquençage des protéines, à la cartographie et aux études structurelles ; la forme immobilisée permet la séparation des échantillons après traitement.
Points clés :
  • La trypsine TPCK immobilisée élimine la contamination par la trypsine dans les digestions
  • Le TPCK inhibe l’activité de la chymotrypsine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Trypsine TPCK Pierce
Poudre
Trypsine
Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, entre les températures suivantes : 2 à 8°C.
50 mg
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotAB401046 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/02/2025 Catalog Number
Numéro de lotZK396749 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number20233
Numéro de lotZK396749 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/12/2024 Catalog Number20233
Numéro de lotZJ394197 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number20233
Numéro de lotZJ394196 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/10/2024 Catalog Number20233
Nom du produit
Thermo Scientific™ Trypsine, traitée au TPCK > 50 mg