Learn More
Thermo Scientific™ Solution de substrat pour ELISA 1-Step™ Ultra TMB
Substrats de péroxydase de raifort (HRP) pour ELISA qui passent du bleu au jaune lors de l’ajout d’une solution d’arrêt à l’acide sulfurique ou phosphorique.
Marque: Thermo Scientific™ 34024
141.55 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le substrat pour ELISA TMB Pierce Thermo Scientific™ détecte l’activité de la peroxydase de raifort (HRP), produisant une couleur bleue (Amax = 370 nm et 652 nm) qui devient jaune (Amax = 450 nm) lors de l’ajout d’une solution d’arrêt à l’acide sulfurique ou phosphorique.
Le TMB (’3,3’,5,5’ tétraméthylbenzidine) est un chromogène qui produit une couleur bleue lorsqu’il est oxydé avec du peroxyde d’hydrogène (réaction catalysée par HRP) avec une absorbance maximale à 370 et 652 nm. La couleur passe ensuite au jaune (mesurée à 450 nm) lors de l’ajout d’acide sulfurique ou phosphorique pour arrêter la réaction. Le TMB est très sensible et oxydé plus rapidement que les autres substrats de HRP, entraînant un développement de couleur plus rapide. Contrairement aux autres substrats disponibles sur le marché, ces produits ne contiennent aucun DMF ni DMSO. Il existe trois formulations qui diffèrent principalement dans leurs sensibilités. Le TMB lent présente une sensibilité intermédiaire, ce qui le rend idéal pour les mesures cinétiques. La sensibilité du Turbo TMB est comparable à celle de l’OPD (dichlorhydrate d’o-phénylènediamine) formulé à environ 1 mg/ml. Le substrat pour Ultra TMB-ELISA produit le rapport signal-bruit et la sensibilité les plus élevés en picogrammes.Points clés :
- Solutions prêtes à l’emploi
- Pas de peroxyde d’hydrogène requis
- Aucune filtration requise
- Non cancérogène
- Différents niveaux de sensibilité pour convenir à tout dosage
Substrats de TMB 1-Step
- Substrats à un composant, prêts à l’emploi
- Peroxyde d’hydrogène non requis
- Non cancérogène
- Aucun DMF ou DMSO
- Disponible dans trois formulations qui varient selon la sensibilité
Kit de substrat de TMB
- Plus sensible que l’OPD dans les tests ELISA de points finaux
- Simplicité d’utilisation
- Résultats obtenus en quelques secondes
Comprend :
Kit de substrat de TMB (PI-34021) : Substrat de peroxydase, 200 ml, solution de peroxyde, 200 ml
Spécification
Substrat ELISA | |
Colorimétrique | |
Slow TMB-ELISA Substrate | |
HRP (peroxydase de raifort) | |
Ambient |
250 ml | |
1-Step™ | |
substrat chimique | |
Stockage : Dès réception, conserver à 4°C, à l’abri de l’humidité. Le produit est expédié à température ambiante. |
Sécurité et traitement
- 1-Step TMB ELISA Substrate Solutions
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: methanol
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Propulsez la protéomique
Débloquez des avancées en protéomique et réalisez des économies exclusives.Code promotionnel: 25977Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%