Learn More
Thermo Scientific™ Format Pierce™ TCEP-HCl, No-Weigh™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10 pièces
1g
Description
Le TCEP-HCl Thermo Scientific™ Pierce est un chlorhydrate de tris(2-carboxyéthyl)phosphine pur et cristallin, un composé exempt de thiol hautement efficace pour réduire les liaisons disulfures de protéines et de peptides. Il est aussi inodore et stable.
Points clés :
- Réduit même les disulfures alkyles solubles dans l’eau les plus stables
- Efficace à température ambiante et à pH 5 en moins de cinq minutes
- Ne nécessite pas d’élimination avant la réaction avec les composés maléimides ou haloacétyles
- Solubilité dans l’eau de 310 g/l
- Résistant à l’oxydation par l’air ; non volatile et non réactive à d’autres groupes fonctionnels présents au sein des protéines.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Dès réception, stocker à température ambiante dans un récipient fermé de manière étanche afin d’éviter l’oxydation. Produit expédié à température ambiante. |
| Gamme de produits | Pierce |
| Forme | Pleine |
| Quantité | 10 g |
| Solubilité | Eau |
| Type de produit | Réactif de réduction du disulfure |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- TCEP HCl, 10 g.Tris{ 2-carboxyethyl} phosphine
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chloride