Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SIAB (sulfosuccinimidyl (4-iodoacetyl)aminobenzoate)
Réticulez les amines aux sulfhydryles à l’aide de cet agent de réticulation moyen hydrosoluble composé de groupes sulfo-NHS-ester et iodoacétyl (haloacétyl) aux extrémités d’un bras espaceur à 9 atomes.
Marque: Thermo Scientific™ 22327
Description
Le Sulfo-SIA Thermo Scientific™ Pierce est un réticulateur hydrosoluble moyen (10,6 Å) pour la conjugaison amine-sulfhydryle via des groupes de réactifs ester sulfo-N-hydroxysuccinimide (sulfo-NHS) et iodoacétyl.
Points clés :
- Hydrosoluble
- Groupes réactifs : ester sulfo-NHS et iodoacétyl
- Réactif vers : groupes amino et sulfhydryle
Spécification
Amine-Sulfhydryle | |
Sulfo-SIAB | |
Non | |
Dès réception, stocker à -20°C, à l’abri de la lumière. | |
Température ambiante | |
Marquage chimique | |
Haloacétyl, ester sulfo-NHS | |
Poudre | |
Eau | |
Oui |
Non | |
504,19 | |
10,6 Å | |
Non | |
Pierce™ | |
Hétérobifonctionnel | |
Milieu (10 à 30 Å) | |
50 mg | |
Étalon | |
Réticulateur |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.