Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Strong Cation Exchange and Strong Anion Exchange Spin Columns
Effectuez rapidement le fractionnement des protéines et la préparation d’échantillons en fonction des différences de charge positive et négative à l’aide des colonnes de centrifugation échangeuses de cations forts et d’anions forts Pierce dans des formats de liaison mini (4 mg) et maxi (80 mg).
Marque:  Thermo Scientific™ 90009
Code produit. 10026813
  • 415.00€ / 8 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
À réception, conserver à température ambiante.
50 ml conique, colonne de centrifugation
Ligand chargé
Pierce™
Cation fort
Fort
Membrane de cellulose, échange d’ions
8 colonnes
80 mg, 20 ml
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZL395240 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2025 Catalog Number90009
Numéro de lotZI395239A Type de certificatCertificat d’analyse Date16/10/2024 Catalog Number90009
Numéro de lotZH395238A Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number90009
Numéro de lotZH395238 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number90009
Numéro de lotSPECS Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number90009
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Débloquez des avancées en protéomique et réalisez des économies exclusives.
    Code promotionnel: 25977
    Expire2025-05-31
    Jours
    60
    Heures
    7
    Minutes
    19
    Secondes
    11
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pierce™ Strong Cation Exchange and Strong Anion Exchange Spin Columns > Colonnes tournantes d'échange de cations puissantes Pierce, Maxi