Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin, Hydrazide-Activated
Effectuez un transfert Western, ELISA ou une autre détection basée sur la biotine avec de la streptavidine purifiée et conjuguée HRP, AP, FITC, TRITC, PE ou APC ou activée par maléimide ou hydrazide.
Marque: Thermo Scientific™ 21120
194.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21979" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
La streptavidine et les conjugués Thermo Scientific™ Pierce incluent la protéine de liaison à la biotine de streptavidine recombinante purifiée, ainsi que les conjugués SA-HRP, SA-AP et fluorescents standard pour les dosages à base de biotine.
Ces formes purifiées et conjuguées de protéine de streptavidine recombinante permettent la détection d’anticorps biotinylés et d’autres sondes dans diverses méthodes de dosage standard, notamment le transfert Western, ELISA, l’immunohistochimie et l’imagerie par fluorescence. La streptavidine purifiée et les conjugués streptavidine-HRP (streptavidine conjuguée à la peroxydase) sont fournis lyophilisés dans des tampons à base de phosphate pour une reconstitution immédiate avec de l’eau. Les conjugués de phosphatase alcaline sont fournis sous forme liquide dans un tampon à base de Tris.Points clés :
Protéine de streptavidine recombinante – de haute qualité, 53 kDa, pI est comprise entre 6,8 et 7,5
La protéine pure et les conjugués d’enzyme – choisissent des protéines pures et non conjuguées pour le blocage et le contrôle de la biotine ; les conjugués d’enzyme pour la détection à base de substrat
Formes fluorescentes standard de conjuguées de fluorophore – (fluorescéine, rhodamine, etc.) pour les techniques d’immunofluorescence traditionnelles
Les préparations activées – choisissent une forme activée par maléimide ou par hydrazide pour se préparer un conjugué streptavidine adapté avec une molécule contenant du sulfhydryle ou des glucides
Spécification
Streptavidine | |
2 mg | |
Cétone, aldéhyde | |
Soluble dans l’eau | |
Pierce™ | |
Streptavidin |
Streptavidine Pierce, hydrazide activé | |
Stockage :Dès réception, stocker à température ambiante ou à 4°C.Produit expédié à température ambiante. | |
Amine, hydrazide | |
Pleine | |
Conjugué de streptavidine |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.