Learn More
Thermo Scientific™ Streptavidine-HRP haute sensibilité Pierce™
Amplifiez le signal dans le transfert Western, le test ELISA ou d’autres méthodes de détection basées sur la biotine grâce à cette streptavidine exclusive, à rapport signal-bruit élevé, conjuguée à la peroxydase et prête à l’emploi.
292.00€ - 1178.00€
Spécification
Concentration 1,0 à 1,1 mg/ml
Conjugué HRP
Contenu et stockage Stocker à 4°C pendant au moins un an.
Gamme de produits Pierce™
Molécule cible Biotine
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10598893
Afficher les documents
Thermo Scientific™
21130
0,5 ml
292.00€
0.50mL
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11896814
Afficher les documents
Thermo Scientific™
21132
5 mL
1178.00€
5mL
Expédition estimée: 24-01-2025
Description
Le conjugué de streptavidine HRP haute sensibilité Pierce Thermo Scientific™ est une protéine exclusive de liaison à la streptavidine biotine conjuguée à la peroxydase qui fournit une amplification de signal comme le poly-HRP et une exceptionnelle stabilité au stockage.
  • La streptavidine-HRP haute sensibilité Thermo Scientific Pierce est une protéine de liaison à la biotine streptavidine conjuguée à la peroxydase exclusive
  • Elle offre une amplification du signal comme la poly-HRP et une stabilité de stockage exceptionnelle
  • Cette variété spécialement fabriquée de protéines streptavidines conjuguées à la HRP répond aux exigences des scientifiques d’aujourd’hui pour une détection plus sensible dans les applications d’ELISA et de transfert Western
  • Le conjugué est adapté à une utilisation avec des substrats chimiluminescents, chimifluorescents ou colorimétriques
  • Chaque conjugué HRP à haute sensibilité est conditionné dans une solution stabilisée facile à utiliser qui permet un stockage pratique à 4°C pendant au moins un an
  • Les expériences indiquent que la streptavidine-HRP haute sensibilité peut être diluée huit à dix fois plus que les conjugués HRP traditionnels tout en produisant des résultats similaires
Spécification
Spécification
1,0 à 1,1 mg/ml
Stocker à 4°C pendant au moins un an.
Biotine
HRP
Pierce™
Documents
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.