Learn More
Thermo Scientific™ Dodécylsulfate de sodium (SDS), lauryl
Effectuer l’électrophorèse de routine des protéines et les méthodes de lyse cellulaire à l’aide de ce détergent SDS de qualité standard.
114.00€ - 337.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Type de produit | Détergent |
Solubilité | La solution à 10 % (aq, p/v) doit être transparente, incolore à légèrement jaune |
Contenu et stockage | Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, dans la plage de températures suivante : 20°C à 25°C. |
Forme | Poudre |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11821475
|
Thermo Scientific™
28364 |
100 g |
114.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10465715
|
Thermo Scientific™
28365 |
1 kg |
337.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le dodécylsulfate de sodium (lauryl) Thermo Scientific™ est un détergent SDS de qualité standard qui s'utilise lors d'une électrophorèse de protéines sur gel de polyacrylamide (PAGE).
Informations complémentaires et commande en ligne
Le dodécylsulfate de sodium (SDS) de qualité lauryl est un détergent anionique populaire pour l’électrophorèse des protéines et les méthodes de lyse cellulaire de routine. La formulation est un mélange de plusieurs longueurs de chaîne de sulfate d’alkyle (C10 à C18).
Points clés :
- Détergent anionique populaire pour une diversité de méthodes protéiques
- Particulièrement utile pour l'électrophorèse sur gel de polyacrylamide (SDS-PAGE)
- Composant courant des tampons de lyse cellulaire
Propriétés du détergent (pur C12) :
- Poids moléculaire : 288,5
- Classe de détergent : Ionique (anionique)
- Nombre d'agrégation : 62
- Poids moléculaire micellaire : 18 000
- Concentration micellaire critique (CMC) : 6 à 8 mM (0,1728 à 0,2304 %, p / v)
- Point de trouble : supérieur à 100°C
- Dialysable : Non
Conditions de stockage
- À conserver dans un récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé
- Doit être conservé entre les températures suivantes : 20 à 25°C
Spécification
Blanc | |
La solution à 10 % (aq, p/v) doit être transparente, incolore à légèrement jaune | |
Poudre |
Détergent | |
Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, dans la plage de températures suivante : 20°C à 25°C. | |
Détergent (pur) |
Sécurité et traitement
- sodium dodecyl sulphate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium dodecyl sulphate