Learn More
Thermo Scientific™ Détergent au désoxycholate de sodium
Détergent ionique soluble dans l’eau utilisé dans les tampons de lyse cellulaire (tampon RIPA, par exemple) afin de perturber les interactions protéiques pour l’isolement du liposome et des protéines membranaires.
162.00€ - 580.00€
Spécification
Type de produit | Détergent |
---|---|
Contenu et stockage | Stockage à -20°C |
Forme | Poudre |
Type de réactif | Détergent (pur) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11864141
|
Thermo Scientific™
89904 |
5 g |
162.00€
5g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11874141
|
Thermo Scientific™
89905 |
25 g |
580.00€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le désoxycholate de sodium Thermo Scientific™ est un détergent non ionique qui est particulièrement utile pour perturber et dissocier les interactions protéiques.
Le désoxycholate de sodium (acide désoxycholique) est un détergent ionique, acide biliaire et hydrosoluble, qui est communément utilisé dans les méthodes protéiques. Hormis d'être le plus couramment utilisé en tant que composant de tampons de lyse cellulaire (par exemple tampon RIPA), il a également été utilisé pour la préparation de liposomes, l'isolement de protéines et de lipides membranaires, en empêchant une liaison non spécifique lors des procédures de chromatographie d'affinité et en tant que supplément de milieux de culture cellulaire.Points clés :
- Détergent acide biliaire non ionique populaire pour de nombreuses utilisations de laboratoire
- Efficace pour perturber et dissocier de nombreux types d'interactions protéiques
- Peuvent être éliminés d’une solution par dialyse
- Utile pour l'élution ou la régénération de certains types de colonnes d'affinité
- Composé ultra-pur présentant une faible absorption UV
Propriétés du détergent :
- Autres dénominations : Acide désoxycholique de sodium ; désoxycholate, sel de sodium
- Dénomination chimique : acide 3, 12-α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oïque, sel monosodique
- Poids moléculaire : 414,6
- Classe de détergent : Ionique (anionique)
- Nombre d'agrégation : 5 (moyenne)
- Poids moléculaire micellaire : 2 000 (moyenne)
- Concentration micellaire critique (CMC) : 2 à 6 mM (0,083 à 0,249 %, p/v)
- Point de trouble : inconnu
- Dialysable : Oui
Spécification
Détergent | |
Stockage à -20°C | |
Poudre | |
Détergent (pur) |
Sécurité et traitement
- Sodium Deoxycholate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium 3-droxy-5-oate
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.