Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SMCC
Code produit. 10066813 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mg
10 x 1 mg
Conditionnement:
10 pièces
50mg
Code produit. 10066813
Marque: Thermo Scientific™ 22360
Format No-Weigh™
Le SMCC Pierce Thermo Scientific™ est un réticulateur amine-à-sulfhydryle qui contient des groupes réactifs d’esters de NHS et de maléimides aux extrémités opposées d’un bras espaceur cyclohexane stabilisant de longueur moyenne (8,3 Ås).
Points clés :
  • Le pont de cyclohexane améliore la stabilité du groupe réactif au maléimide ; les groupes de maléimide N-(4-carboxycyclohexylméthyl) sont stables pendant 64 heures dans le tampon phosphate de sodium 0,1 M, pH 7,0 à 4°C
  • Idéal pour coupler les enzymes aux anticorps
  • Groupes réactifs : NHS-ester et maléimide
  • Réactif vers : groupes amino et sulfhydryle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Sulfhydryle
Cleavable Par Thiols
Poids moléculaire 334,32
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 8,3 Å
Contenu et stockage Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C.
Perméabilité cellulaire Oui
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Maléimide, ester de NHS
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Poudre
Quantité 50 mg
Solubilité DMF, DMSO
Format Étalon, à usage unique
Hydrosoluble Non
Type de produit Réticulateur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • SMCC
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Succinimidyl-trans-4-(N-maleimidylmethyl)cyclohexane-1-carboxylate