Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SAT(PEG)4 (PEGylated N-succinimidyl S-acetylthioacetate)
Forme longue (18,2 A) et pégylée de SATA, réactif d’addition sulfhydryle réactif à l’amine (NHS ester) ; contient un bras espaceur de 4 unités de PE glycol.
Marque: Thermo Scientific™ 26099
Description
Le SAT(PEG)4 Thermo Scientific™ Pierce est une forme pégylée à bras long (18,2 Ås) de SATA, un réactif d’addition sulfhydryle pour la modification covalente des amines primaires afin de faciliter la réticulation contrôlée et hétérobifonctionnelle.
SAT(PEG)4 étend la flexibilité, la solubilité et la portée d’autres réactifs S-acétylthio (SAT) pour la modification sulfhydryle des molécules contenant des amines. SAT(PEG)4 a la même forme que SATA et SATP, qui sont largement utilisés dans le cadre des stratégies de conjugaison protéique. Deux protéines purifiées (par exemple, anticorps et enzyme) sont conjuguées après modification d’une protéine avec un réactif SAT et l’autre protéine avec un réticulateur à activation de maléimide comme le sulfo-SMCC (réf. n°22322). Comme les réactifs SAT ajoutent un sulfhydryle protégé, la protéine modifiée peut être stockée indéfiniment avant de la traiter afin d’exposer le sulfhydryle et d’effectuer la réaction finale de conjugaison dirigée par le sulfhydryle. Le groupe à quatre unités de PE glycol (PEG) dans SAT(PEG)4 fournit une augmentation de l’hydrophile et de la longueur du bras espaceur par rapport aux systèmes SATA et SATP. Lorsqu’il est utilisé en association avec un réticulateur à bras long contenant du PEG, comme SM(PEG)12 (réf. n°22112), SAT(PEG)4 peut être utilisé pour réticuler les protéines avec des espaceurs longs.Points clés :
- Réagit avec les amines primaires pour ajouter des sulfhydryles protégés
- Une étape de déprotection facile génère un groupe sulfhydryle libre
- Le bras espaceur en PE glycol (PEG) hydrosoluble améliore la solubilité des protéines marquées
Spécification
Amine | |
Groupe sulfhydryle | |
Pierce™ | |
Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS | |
Liquide | |
DMF, DMSO |
À réception, conservez sous forme déshydratée à -20°C. Produit expédié à température ambiante. | |
Groupes de conjugaison | |
Hétérobifonctionnel | |
Long, pégylé | |
100 mg | |
Réticulateur |