Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla Luciferase Glow Assay Kit
Obtenez un signal de bioluminescence lumineux et stable (demi-vie d’environ 3 heures) en présence de rapporteurs de luciférase Renilla
Marque: Thermo Scientific™ 16166
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Le kit de dosage luminescent de la luciférase Renilla Pierce Thermo Scientific™ offre un signal de bioluminescence extrêmement lumineux et stable (demi-vie d’environ 3 heures), notamment en présence de rapporteurs pour la luciférase de Renilla verte.
Ce kit de dosage luminescent de luciférase Pierce contient des réactifs permettant de mesurer l’activité de la luciférase de Renilla dans les lysats cellulaires. En présence de luciférase, le réactif lumineux fournit un signal bioluminescent stable et convient parfaitement aux luminomètres sans injecteurs ou au traitement par lots d’échantillons. La sortie lumineuse générée par la réaction de luciférase peut être corrélée avec la quantité de protéine de luciférase produite qui est à son tour proportionnelle à l’activité du promoteur conduisant à l’expression de luciférase. Les réactifs de dosage lumineux ont été optimisés pour de meilleurs résultats avec les plasmides de la Luc. Renilla verte Thermo Scientific ; cependant, ce kit de luminescence peut être utilisé pour détecter l’activité d’autres dérivés de la luciférase de Renilla qui utilisent la coelentérazine comme substrat.Points clés :
Sensible – Détection hautement sensible de l’activité de la luciférase Renilla verte
Stable – stabilité accrue du signal par rapport aux dosages incandescents
Simple – ne nécessite pas de luminomètre avec injecteurs
Compatible – réactifs de dosage compatibles avec d’autres luciférases Renilla
Compatible avec l’automatisation – capable de réaliser des dosages à haut débit
Pratique – contient un tampon de lyse cellulaire universel et un réactif de dosage luminescent optimisé
Sûr – permet d’effectuer des dosages non radioactifs
Comprend :
Tampon de lyse cellulaire, tampon de réaction et substrat
Matériel nécessaire :
Luciférase Renilla et luminomètre ou tout autre instrument capable de surveiller la luminescence, tels que les lecteurs de microplaques Luminoskan™ Ascent et Varioskan™ Flash de Thermo Scientific.
Recommandées dans les cas suivants :
Études de promoteurs pour l’analyse des éléments de régulation cis et des facteurs d’action trans ; Sélection de médicaments ; Sélection de siARN et de miARN ; Dosages multiplexés pour l’étude des effets hors-cible ; Dosages de rapporteurs pour la localisation de protéines ; Analyse de voies de transduction de signaux ; Études d’épissage d’ARN
Spécification
Kit d’essai | |
Kit de 100 réactions | |
Enzyme rapporteur, dosage par rapporteur de luciférase | |
Bioluminescent | |
Plaque à 384 puits, plaque à 96 puits | |
Substrat chimique | |
Substrat de luciférase | |
Coélentérazine |
Luciférase, luciférase de Renilla verte | |
Dès réception, stockez le kit à -80°C ou stockez les composants individuels comme indiqué ci-dessus. • Tampon de dosage lumineux Renilla, 5 ml, stocker à 4°C • Coelentérazine (100X), 50 µl, stocker à -80°C • 2X tampon de lyse cellulaire, 6 ml, stocker à température ambiante |
|
Cellules de mammifères | |
Luminomètre (microplaque) | |
Marquage enzymatique | |
Chimiluminescence améliorée | |
Pierce™ |
Sécurité et traitement
- Pierce Renilla Luciferase Glow Assay Kit
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: methanol
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.